N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 33797-51-2
Molecular Formula: C3H8IN
Formula Weight: 185.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3594966
MDL No.: MFCD00011810
Formule:
C₃H₈IN Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00011810 Numéro CAS: 33797-51-2 EINECS: 251-680-2 Indice Merck: 14,3251 |