Imprimer
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15083.03 A15083.06
A15083.03EA 30.1 EUR
A15083.03 A15083.06
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Purity: 98% CAS No.: 175136-82-0 Molecular Formula: C10H8ClFO Formula Weight: 198.63 Refractive Index: 1.5800 Boiling Point: 115°/0.8mm MDL No.: MFCD00051608
Formule: C₁₀H₈ClFO
Poids moléculaire: 198.63 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (0.8 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051608
Numéro CAS: 175136-82-0