Imprimer
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid
A15081.06 A15081.09 A15081.14 A15081.22
A15081.06EA 142 EUR
A15081.06 A15081.09 A15081.14 A15081.22
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque 98%
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 38628-51-2 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 288-291° Beilstein Reference: 3271796 MDL No.: MFCD00016560
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point de fusion: 288…291 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016560
Numéro CAS: 38628-51-2