p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,5-Dimethylbenzenesulphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 609-54-1
Molecular Formula: C8H10O3S.xH2O
Formula Weight: 186.23(anhy)
Melting Point: 84-86°
MDL No.: MFCD00151010
Formule:
C₈H₁₀O₃S Point de fusion: 84…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064858 Numéro CAS: 609-54-1 EINECS: 210-193-5 |