Imprimer

4-Acetamidoantipyrine 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

A15006.06 A15006.14 A15006.22
A15006.06EA 49.8 EUR
A15006.06 A15006.14 A15006.22
4-Acetamidoantipyrine 97%
4-Acetamidoantipyrine

Purity: 97% CAS No.: 83-15-8 Molecular Formula: C13H15N3O2 Formula Weight: 245.28 Melting Point: 200-203° MDL No.: MFCD00003141

Formule: C₁₃H₁₅N₃O₂
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003141
Numéro CAS: 83-15-8
EINECS: 201-457-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR