Imprimer
2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole] 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
A14928.06 A14928.14 A14928.22
A14928.06EA 61.1 EUR
A14928.06 A14928.14 A14928.22
2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole] 99%
2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole]
Purity: 99% CAS No.: 7128-64-5 Molecular Formula: C26H26N2O2S Formula Weight: 430.57 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 631803 MDL No.: MFCD00005774
Formule: C₂₆H₂₆N₂O₂S
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005774
Numéro CAS: 7128-64-5
EINECS: 230-426-4