(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 7517-19-3
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Melting Point: 149-151°
Beilstein Reference: 3595133
Optical Rotation: +13° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00012494
Formule:
C₇H₁₅NO₂·HCl Point de fusion: 149…151 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012494 Numéro CAS: 7517-19-3 EINECS: 231-375-0 |