Imprimer
Acid red 52
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Food Red No.106, Sodium 4-(3,6-bis(diethylamino)xanthylium-9-yl)benzene-1,3-disulphonate, Kiton Red S, Sulphorhodamine B sodium salt, Lissamine rhodamine B-200
A14769.06 A14769.14
A14769.06EA 59.7 EUR
A14769.06 A14769.14
Acid red 52
Acid red 52
CAS No.: 3520-42-1 Molecular Formula: C27H29N2NaO7S2 Formula Weight: 580.66 Beilstein Reference: 3886008 MDL No.: MFCD00010180
Formule: C₂₇H₃₀N₂O₇S₂
Poids moléculaire: 580.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010180
Numéro CAS: 3520-42-1
EINECS: 222-529-8