Imprimer
Lawesson's reagent 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4- dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-Disulphide
A14530.06 A14530.14 A14530.22 A14530.36
A14530.06EA 26.3 EUR
A14530.06 A14530.14 A14530.22 A14530.36
Lawesson's reagent 97%
Lawesson's reagent
Purity: 97% CAS No.: 19172-47-5 Molecular Formula: C14H14O2P2S4 Formula Weight: 404.47 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 1024888 UN No.: UN3134 MDL No.: MFCD00005171
Formule: C₁₄H₁₄O₂P₂S₄
Poids moléculaire: 404.45 g/mol
Point de fusion: 221…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005171
Numéro CAS: 19172-47-5
EINECS: 242-855-4
ADR: 4.3 III