Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, (max. 10% H₂O) 94% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
FAD-Na2 hydrate, FAD disodium salt hydrate, Riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt hydrate, Flavin Adenine Dinucleotide DiSodium Salt xhydrate
Purity: 94%
CAS No.: 84366-81-4
Molecular Formula: C27H31N9Na2O15P2.xH2O
Formula Weight: 829.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD00151217
Formule:
C₂₇H₃₃N₉Na₂O₁₆P₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00151217 Numéro CAS: 1891059-93-0 EINECS: 282-733-8 |