Imprimer
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
A14417.06 A14417.03
A14417.06EA 315 EUR
A14417.06 A14417.03
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 6064-83-1 Molecular Formula: C7H7O6P Formula Weight: 218.10 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 2619142 MDL No.: MFCD00042645
Formule: C₇H₇O₆P
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042645
Numéro CAS: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5
Indice Merck: 14,4255