Ethoxyacetylene 50% w/w hexane
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
CAS No.: 927-80-0
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3800
Odour: Recognizable
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 741882
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009247
Formule:
C₄H₆O Poids moléculaire: 70.091 g/mol Point d'ébullition: 55…56 °C Densité: 0.718 Point éclair: –28 °C (–18 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009247 Numéro CAS: 927-80-0 EINECS: 213-164-5 UN: 1993 ADR: 3 II |