Imprimer
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
A14115.03 A14115.06 A14115.14
A14115.03EA 26.3 EUR
A14115.03 A14115.06 A14115.14
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Purity: 98% CAS No.: 74370-93-7 Molecular Formula: C7H12N2S Formula Weight: 156.26 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 114270 MDL No.: MFCD00051644
Formule: C₇H₁₂N₂S
Point de fusion: 98…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051644
Numéro CAS: 74370-93-7