Monoacetin mélange d'isomères cont. varying amounts of diacetate, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Glycerol Monoacetate, 1,2,3-Propanetriol, monoacetate
CAS No.: 26446-35-5
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 258°
MDL No.: MFCD00036185
Formule:
C₅H₁₀O₄ Poids moléculaire: 134.13 g/mol Point d'ébullition: 258 °C Densité: 1.21 Point éclair: 145 °C (293 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036185 Numéro CAS: 26446-35-5 EINECS: 247-704-6 Indice Merck: 14,6242 |