Imprimer
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14020.14 A14020.22 A14020.36
A14020.14EA 129 EUR
A14020.14 A14020.22 A14020.36
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Purity: 98% CAS No.: 2605-67-6 Molecular Formula: CH3O2CCH=P(C6H5)3 Formula Weight: 334.36 Melting Point: 165-169° Beilstein Reference: 618430 MDL No.: MFCD00008455
Formule: C₂₁H₁₉O₂P
Point de fusion: 165…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008455
Numéro CAS: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4