Imprimer
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13888.03 A13888.06 A13888.14
A13888.03EA 32.4 EUR
A13888.03 A13888.06 A13888.14
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 530-56-3 Molecular Formula: C9H12O4 Formula Weight: 184.19 Melting Point: 129-132° Beilstein Reference: 1873975 MDL No.: MFCD00016871
Formule: C₉H₁₂O₄
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016871
Numéro CAS: 530-56-3
EINECS: 208-485-2