Crotonoyl chloride 90% remainder mainly cis-isomer, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90+%
CAS No.: 625-35-4
Molecular Formula: C4H5ClO
Formula Weight: 104.54
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Acrid
Boiling Point: 121-123°
Beilstein Reference: 506118
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00000734
Formule:
C₄H₅ClO Point d'ébullition: 121…123 °C Densité: 1,091 Point éclair: 35 °C (95 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000734 Numéro CAS: 625-35-4 EINECS: 210-889-9 UN: 2920 ADR: 8,II |