Imprimer
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
A13677.14 A13677.22
A13677.14EA 67.2 EUR
A13677.14 A13677.22
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 97%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Purity: 97% CAS No.: 20605-01-0 Molecular Formula: C9H16O6 Formula Weight: 220.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-52° Beilstein Reference: 1788515 MDL No.: MFCD00009130
Formule: C₉H₁₆O₆
Poids moléculaire: 220.221 g/mol
Point de fusion: 47…52 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009130
Numéro CAS: 20605-01-0
EINECS: 243-916-8