2-Phenyl-2-pentenal mélange E/Z ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 90+%
CAS No.: 3491-63-2
Molecular Formula: C11H12O
Formula Weight: 160.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₂O Point d'ébullition: 124…126 °C (14 mmHg) Densité: 1,005 Point éclair: >100 °C (212 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00051835 Numéro CAS: 3491-63-2 |