Imprimer
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
A13609.06 A13609.14
A13609.06EA 98.9 EUR
A13609.06 A13609.14
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 155377-19-8 Molecular Formula: C7H7F3N2O2 Formula Weight: 208.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD00052083
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052083
Numéro CAS: 155377-19-8