Imprimer
Ammonium zinc sulphate hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13584.0B A13584.30
A13584.0BEA 116 EUR
A13584.0B A13584.30
Ammonium zinc sulphate hydrate
Ammonium zinc sulphate hydrate
CAS No.: 77998-33-5 Molecular Formula: (NH4)2Zn(SO4)2.xH2O Formula Weight: 293.57(anhy) UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00156122
Formule: (NH₄)₂Zn(SO₄)₂·xH₂O
Densité: 1,931
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156122
Numéro CAS: 77998-33-5
ADR: 9,III