Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-sulphamoylbenzoate, 2-sulphamoylbenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-(Aminosulphonyl)benzoate, 2-(Aminosulphonyl)benzoic acid Methyl Ester, 2-sulphonamidobenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-sulphonamidobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 57683-71-3
Molecular Formula: C8H9NO4S
Formula Weight: 215.23
Melting Point: 123-125°
MDL No.: MFCD00009808
Formule:
C₈H₉NO₄S Point de fusion: 123…125 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009808 Numéro CAS: 57683-71-3 EINECS: 260-903-2 |