Imprimer
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13534.06 A13534.14
A13534.06EA 67.1 EUR
A13534.06 A13534.14
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene 99%
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Purity: 99% CAS No.: 13280-61-0 Molecular Formula: C24H22 Formula Weight: 310.44 Odour: Odourless Melting Point: 179-184° Beilstein Reference: 2375845 MDL No.: MFCD00008529
Formule: C₂₄H₂₂
Point de fusion: 179…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008529
Numéro CAS: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5