Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 4-(methylamino)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 18358-63-9
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 92-97°
Beilstein Reference: 2803327
MDL No.: MFCD00017198
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point de fusion: 92…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017198 Numéro CAS: 18358-63-9 |