4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 98-71-5
Molecular Formula: C6H8N2O3S.xH2O
Formula Weight: 188.20(anhy)
Melting Point: ca 286° dec.
Beilstein Reference: 514779
MDL No.: MFCD00025097
Formule:
C₆H₈N₂O₃S·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025097 Numéro CAS: 98-71-5 EINECS: 202-694-2 Indice Merck: 14,4773 |