Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 37619-24-2
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 116477
MDL No.: MFCD00052747
Formule:
C₇H₉NO₂ Point d'ébullition: 96…98 °C (15 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052747 Numéro CAS: 37619-24-2 |