β-D-Maltose octaacetate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2S,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triyl triacetate
Purity: 98%
CAS No.: 22352-19-8
Molecular Formula: C28H38O19
Formula Weight: 678.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 157-160°
Beilstein Reference: 79279
Optical Rotation: +65° (c=10 in chloroform)
MDL No.: MFCD00079432
Formule:
C₂₈H₃₈O₁₉ Poids moléculaire: 678.60 g/mol Point de fusion: 157…160 °C |
Numéro MDL:
MFCD00079432 Numéro CAS: 22352-19-8 |