Imprimer
4-Acetoxycinnamic acid principalement trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-Acetoxyphenyl)acrylic acid
A12979.06 A12979.22
A12979.06EA 50.3 EUR
A12979.06 A12979.22
4-Acetoxycinnamic acid principalement trans ≥98%
4-Acetoxycinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 15486-19-8 Molecular Formula: C11H10O4 Formula Weight: 206.20 Odour: Odourless Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 2645987 MDL No.: MFCD00016847
Formule: C₁₁H₁₀O₄
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016847
Numéro CAS: 15486-19-8
EINECS: 239-512-6