Imprimer
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate, hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12849.06 A12849.14
A12849.06EA 91.3 EUR
A12849.06 A12849.14
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate, hydraté
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate
CAS No.: 50606-58-1 Molecular Formula: C12H15NO.HCl.xH2O Formula Weight: 225.72(anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 105-107° Beilstein Reference: 3705146 MDL No.: MFCD00150096
Formule: C₁₂H₁₅NO.HCl.xH₂O
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150096
Numéro CAS: 50606-58-1
EINECS: 256-646-0