Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 13587-26-3
Molecular Formula: (NH4)2Cu(SO4)2.6H2O
Formula Weight: 399.83 (291.75anhy)
MDL No.: MFCD00150440
Formule:
(NH₄)₂Cu(SO₄)₂·6H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150440 Numéro CAS: 13587-26-3 |