Imprimer
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12758.06 A12758.14 A12758.22
A12758.06EA 71.4 EUR
A12758.06 A12758.14 A12758.22
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5619-07-8 Molecular Formula: C10H13NO2.HCl Formula Weight: 215.68 Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 3597947 MDL No.: MFCD00066113
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066113
Numéro CAS: 5619-07-8
EINECS: 227-049-2