Imprimer
Procion blue H-5R
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12719.14 A12719.22
A12719.14EA 45.8 EUR
A12719.14 A12719.22
Procion blue H-5R
Procion blue H-5R
CAS No.: 12236-84-9 MDL No.: MFCD00070851
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070851
Numéro CAS: 12236-84-9