Imprimer
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12691.06 A12691.14 A12691.22
A12691.06EA 35.2 EUR
A12691.06 A12691.14 A12691.22
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Purity: 97% CAS No.: 3849-21-6 Molecular Formula: C5H6N2O3 Formula Weight: 142.11 Melting Point: 127-132° MDL No.: MFCD00000625
Formule: C₅H₆N₂O₃
Point de fusion: 127…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002112
Numéro CAS: 3849-21-6
EINECS: 223-351-3