Imprimer
Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
A12677.14 A12677.06 A12677.22
A12677.14EA 234 EUR
A12677.14 A12677.06 A12677.22
Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 5380-42-7 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 95-97°/15mm Beilstein Reference: 111111 MDL No.: MFCD00016895
Formule: C₆H₆O₂S
Point d'ébullition: 95…97 °C (15 mmHg)
Densité: 1,230
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016895
Numéro CAS: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0