Ethyl hydrogen malonate 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1071-46-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₅H₈O₄ Poids moléculaire: 132.115 g/mol Point d'ébullition: 106 °C (3 mmHg) Densité: 1.119 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00020490 Numéro CAS: 1071-46-1 EINECS: 213-992-7 |