DL-Alanine methyl ester hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-DL-Ala-OMe.HCl, H-DL-Ala-OMe·HCl
Purity: 98+%
CAS No.: 13515-97-4
Molecular Formula: C4H9NO2.HCl
Formula Weight: 139.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 155° dec.
Beilstein Reference: 3619264
MDL No.: MFCD00035523
Formule:
C₄H₉NO₂ Point de fusion: ∼ 155 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00035523 Numéro CAS: 13515-97-4 EINECS: 236-854-8 |