Imprimer
Magnésium lactate trihydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39369.22 39369.14 39369.36
39369.22EA 166 EUR
39369.22 39369.14 39369.36
Magnésium lactate trihydraté ≥99%
Magnésium lactate trihydraté
White to off-white powder/lumps
Solubility: Soluble in water, Slightly soluble in alcohol
Formule: Mg(C₃H₅O₃)₂·3H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156534
Numéro CAS: 18917-93-6
Indice Merck: 14,5672