Imprimer
Quinidine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12559.03 A12559.06 A12559.14
A12559.03EA 32.8 EUR
A12559.03 A12559.06 A12559.14
Quinidine
Quinidine
CAS No.: 56-54-2 Molecular Formula: C20H24N2O2 Formula Weight: 324.42 Melting Point: 171-173° Beilstein Reference: 91866 Optical Rotation: +260° (c=1 in ethanol) UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00135581
Applications: Antiarrhythmic agent that blocks the inward sodium channel
Formule: C20H24N2O2
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135581
Numéro CAS: 56-54-2
EINECS: 200-279-0
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,8060