Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
β-D-Glucose Pentaacetate, Pentaacetyl-β-D-glucose, B-D-Glucose Pentaacetate, (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
Purity: 98%
CAS No.: 604-69-3
Molecular Formula: C16H22O11
Formula Weight: 390.34
Melting Point: 130-132°
Beilstein Reference: 98851
Optical Rotation: +5° (c=5 in chloroform)
MDL No.: MFCD00006597
Formule:
C₁₆H₂₂O₁₁ Point de fusion: 130…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006597 Numéro CAS: 604-69-3 EINECS: 210-074-8 |