3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 3414-94-6
Molecular Formula: C8H7N3S.xH2O
Formula Weight: 177.23(anhy)
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 135556
MDL No.: MFCD00150547
Formule:
C₈H₇N₃S·xH₂O Point de fusion: 253…258 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150547 Numéro CAS: 3414-94-6 |