Ethyl-4-pentenoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
Purity: 98+%
CAS No.: 1968-40-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 146°
Beilstein Reference: 1751643
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00036562
Formule:
C₇H₁₂O₂ Point d'ébullition: 146 °C Densité: 0,900 Point éclair: 37 °C (98 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036562 Numéro CAS: 1968-40-7 EINECS: 217-818-0 ADR: 3,III |