Imprimer
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12385.03 A12385.14 A12385.06
A12385.03EA 105 EUR
A12385.03 A12385.14 A12385.06
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt 98%
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Purity: 98% CAS No.: 10526-80-4 Molecular Formula: C9H18NO6P Formula Weight: 267.22 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 140° dec. MDL No.: MFCD00036375
Formule: C₃H₅O₆P
Point de fusion: ∼ 140 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00036375
Numéro CAS: 10526-80-4
EINECS: 234-084-7