Imprimer
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
A12304.06 A12304.14
A12304.06EA 169 EUR
A12304.06 A12304.14
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4027-57-0 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 4192 MDL No.: MFCD00052514
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 154.165 g/mol
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052514
Numéro CAS: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0