Imprimer
1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
A12292.03 A12292.06
A12292.03EA 51 EUR
A12292.03 A12292.06
1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
1-Benzothiophene-2-carboxamide
Purity: 97% CAS No.: 6314-42-7 Molecular Formula: C9H7NOS Formula Weight: 177.23 Melting Point: 176-178° Beilstein Reference: 4467 MDL No.: MFCD00052505
Formule: C₉H₇NOS
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052505
Numéro CAS: 6314-42-7