Imprimer
Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12219.06 A12219.14
A12219.06EA 64.1 EUR
A12219.06 A12219.14
Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate 97%
Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate
Purity: 97% CAS No.: 20349-89-7 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 40-44° MDL No.: MFCD00067757
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.21 g/mol
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067757
Numéro CAS: 20349-89-7