Imprimer
6-Mercaptopurine monohydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
A12197.03 A12197.06 A12197.14
A12197.03EA 33.1 EUR
A12197.03 A12197.06 A12197.14
6-Mercaptopurine monohydrate 98%
6-Mercaptopurine monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 6112-76-1 Molecular Formula: C5H4N4S.H2O Formula Weight: 170.19 (152.17anhy) Melting Point: ca 315° dec. Beilstein Reference: 4012091 MDL No.: MFCD03854445
Formule: C₅H₄N₄S·H₂O
Poids moléculaire: 170.19 g/mol (152.17 anhy)
Point de fusion: ∼ 315 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03854445
Numéro CAS: 6112-76-1
EINECS: 200-037-4