trans-Indole-3-acrylic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
trans-3-Indoleacrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 29953-71-7
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 185°dec.
Beilstein Reference: 6317
MDL No.: MFCD00005633
Formule:
C₁₁H₉NO₂ Poids moléculaire: 187.20 g/mol Point de fusion: ∼ 185 °C. (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00005633 Numéro CAS: 29953-71-7 EINECS: 214-872-7 |