Imprimer
Azure II
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11777.09 A11777.18
A11777.09EA 42.4 EUR
A11777.09 A11777.18
Azure II
Azure II
CAS No.: 37247-10-2 MDL No.: MFCD00080716
Formule: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080716
Numéro CAS: 37247-10-2