Imprimer
4,6-Diphenyl-2-pyrone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A11755.03 A11755.06
A11755.03EA 77.6 EUR
A11755.03 A11755.06
4,6-Diphenyl-2-pyrone 98%
4,6-Diphenyl-2-pyrone
Purity: 98% CAS No.: 17372-52-0 Molecular Formula: C17H12O2 Formula Weight: 248.27 Odour: Odourless Melting Point: 135-138° MDL No.: MFCD00031018
Formule: C₁₇H₁₂O₂
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031018
Numéro CAS: 17372-52-0