Imprimer
5-Hydantoin acetic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11731.06 A11731.14
A11731.06EA 41.4 EUR
A11731.06 A11731.14
5-Hydantoin acetic acid 98%
5-Hydantoin acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 5427-26-9 Molecular Formula: C5H6N2O4 Formula Weight: 158.11 Melting Point: ca 217° dec. Beilstein Reference: 83035 MDL No.: MFCD00005267
Formule: C₅H₆N₂O₄
Point de fusion: ∼ 217 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005267
Numéro CAS: 5427-26-9
EINECS: 226-574-4